Merck
D95808
Sigma-Aldrich
グルタコン酸ジエチル, cis体およびtrans体混合物
98%
別名:
1,5-Diethyl 2-pentenedioate, Diethyl 2-pentenedioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH=CHCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
186.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
236-238 °C (lit.)
密度
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
JHCKGVJZNIWNJK-AATRIKPKSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D95808-5G:
D95808-BULK:
D95808-25G:
D95808-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)