Merck
DWK986746
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate PE cone lined urea cap
transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
別名:
986746
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
metal foil liner
transparent PET bottle
white cap
特徴
with cap
包装
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
メーカー/製品名
WHEATON® 986746
ボトル 直径× H × W
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
キャパシティ
(20 mL)
フィッティング
22-400 neck
22-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)