Merck
F1013
Sigma-Aldrich
鉄(III) 酒石酸
Fe ~20 %
別名:
酒石酸第三鉄, 鉄(III) 酒石酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe2(C4H4O6)3
CAS番号:
分子量:
555.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
組成
Fe, ~20%
品質水準
SMILES記法
O=C1[C@H](O)C(O)C(O[Fe](OC(C(O)C(O)C(O[Fe]2OC(C(O)[C@H](O)C(O2)=O)=O)=O)=O)O1)=O
InChI
1S/3C4H6O6.2Fe/c3*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h3*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;/q;;;2*+3/p-6
InChI Key
SFOKDWPZOYRZFF-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
セルロース/アルカリ性酒石酸鉄溶液のえい糸性を評価するために用いられる添加剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F1013-BULK:
F1013-VAR:
F1013-500G:
F1013-100G:4548173948959
F1013-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)