Merck
44948
Supelco
グルコン酸鉄(II) 水和物
別名:
グルコン酸第一鉄 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H11O7)2Fe · aq
CAS番号:
分子量:
446.14 (anhydrous basis)
Beilstein:
3805721
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
損失
5-15% loss on drying
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES記法
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Fe]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H12O7.Fe.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;;/m11../s1
InChI Key
BJBSKTPEFSQVHL-XRDLMGPZSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
44948-BULK:
44948-VAR:
44948-250G:
44948-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bhawana Sachdeva et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 91(1-2), 133-142 (2019-11-09)
The objective of this investigation was to evaluate the stability of vitamin A in fortified milk which was exposed to different processing conditions viz. heat treatments (pasteurization, boiling and sterilization), light exposure treatments (1485, 2970 and 4455 lux for 2, 4