Merck
F3388
Sigma-Aldrich
クエン酸第二鉄
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
クエン酸鉄(III), クエン酸鉄(III)水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FeO7
CAS番号:
分子量:
244.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
hot water: 0.01 g/mL, clear, orange-yellow
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI Key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クエン酸酸化鉄は、細胞培養用途で使用される鉄の原料を提供します。これにより、遊離鉄塩よりも毒性の低い鉄が得られます。クエン酸酸化鉄は、ヒト骨肉腫細胞(U2OS)培養、ヒト胚腎臓(HEK293)細胞および成人の一次心筋細胞の培地添加物として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
クエン酸酸化鉄は、無タンパク質培地の構成要素として使用され、マウスハイブリドーマ培養のトランスフェリンの代用物として使用されます。クエン酸酸化鉄はIgM産生を向上させます。結腸がんにおいては、アンフィレグリンがんタンパクが高水準となるように作用することにより、マイトジェン活性化タンパク質キナーゼ(MAPK)を間接的に刺激します。  クエン酸酸化鉄は、透析に依存する慢性腎疾患の患者においてリン酸塩を効果的に結合します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F3388-250G:4548173961736
F3388-1KG:4548173961729
F3388-BULK:
F3388-VAR:
2506025:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nonantibiotic effects of fluoroquinolones in mammalian cells
Badal S, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 290(36), 22287-22297 (2015)
Ferric citrate and ferric EDTA but not ferrous sulfate drive amphiregulin-mediated activation of the MAP kinase ERK in gut epithelial cancer cells
Scheers NM, et al.
Oncotarget, 9(24), 17066-17066 (2018)
Safety and efficacy of ferric citrate in patients with nondialysis-dependent chronic kidney disease
Chertow GM, et al.
PLoS ONE, 12(11), e0188712-e0188712 (2017)
Development of a protein-free medium with iron salts replacing transferrin for a human-human hybridoma
Nagira K, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 59(4), 743-745 (1995)
An essential cell-autonomous role for hepcidin in cardiac iron homeostasis
Lakhal-Littleton S, et al.
eLife, 5, e19804-e19804 (2016)