Merck
F6129
Sigma-Aldrich
クエン酸鉄(III)
technical grade
別名:
クエン酸第二鉄, クエン酸鉄(III), クエン酸鉄(III)水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5FeO7
CAS番号:
分子量:
244.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード:
technical grade
フォーム:
powder
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
組成
Fe, 16.5-18.5%
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChI Key
NPFOYSMITVOQOS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クエン酸鉄(III)(technical grade)は、茶色から濃オレンジ色の粉末です。水溶性ですが、アルコールを含めてほとんどの有機物には溶けません。この粉末は光に対して感受性があり、多数のカルボンサン鉄と同じく青色光はクエン酸鉄(III)を洸還元し、Fe2+イオンを形成し、同時にカルボキシル基を参加して二酸化炭素を発生させます。クエン酸鉄(III)は、460 °Cでα-Fe2O3 に熱分解されます。
アプリケーション
クエン酸鉄(III)は、鉄含有化合物の合成前駆体です。熱水法によるFe3O4 ナノ粒子またはFe3O4-ナノ複合体の調製や、熱分解とゾル-ゲル法によるFe2O3 材料の調製に広く使用されます。クエン酸鉄(III)は、水への溶解性が高く、無機相への溶解性が低いため、ゾル-ゲル法に適しています。その結果、クエン酸鉄(III)は、リチウムイオン電池陰極用に研究される鉄をドープした鉄含有金属酸化物の合成において重要な前駆体となっています。
また、汚染水の処理のためのテトラサイクリンの分解にも使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
F6129-VAR:
2530107:
F6129-BULK:
F6129-1KG:4548173964546
F6129-250G:4548173964553
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jianguo Guan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(35), 6605-6607 (2010-08-18)
We present a simple and effective heterogeneous contraction method to fabricate hollow spheres with controllable interior structures (ranging from solid, simple hollow to core-in-hollow-wall, double-wall hollow and core-in-double-hollow-wall spheres) by a non-equilibrium heat-treatment process of gel precursors with a high
P Senthil Kumar et al.
ACS omega, 3(3), 3036-3044 (2018-07-20)
Pristine trivanadate (LiV3O8) and doped lithium trivanadate (LiV3-x M x O8, M = Zn/Co/Fe/Sn/Ti/Zr/Nb/Mo, x = 0.01/0.05/0.1 M) compounds were prepared by a simple reflux method in the presence of the polymer, Pluronic P123, as the chelating agent. For comparison
Miriam A Rosenbaum et al.
PloS one, 7(2), e30827-e30827 (2012-02-10)
Shewanella oneidensis is a target of extensive research in the fields of bioelectrochemical systems and bioremediation because of its versatile metabolic capabilities, especially with regard to respiration with extracellular electron acceptors. The physiological activity of S. oneidensis to respire at
Marcus J Edwards et al.
Structure (London, England : 1993), 20(7), 1275-1284 (2012-06-12)
Members of the genus Shewanella translocate deca- or undeca-heme cytochromes to the external cell surface thus enabling respiration using extracellular minerals and polynuclear Fe(III) chelates. The high resolution structure of the first undeca-heme outer membrane cytochrome, UndA, reveals a crossed
Guus A M Kortman et al.
PloS one, 7(1), e29968-e29968 (2012-01-25)
Recent trials have questioned the safety of untargeted oral iron supplementation in developing regions. Excess of luminal iron could select for enteric pathogens at the expense of beneficial commensals in the human gut microflora, thereby increasing the incidence of infectious
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。