由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
powder
不純物
Trace metals; tested
適合性
suitable for manufacturing use
SMILES記法
N.OC12CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2
InChI
1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3/q;+3;/p-3
InChI Key
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のdocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のdocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品の工程で使用するためのメルクの高品質原料のSAFC®ポートフォリオは、お客様がM-Clarityプログラムに規定された要件を満たせるよう、厳格な品質管理手順に耐え、文献と専門知識も備えています。
M-Clarity Program
メルクの上流工程化学物質の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに従来の治療薬および新規治療薬を製造するための高品質原料を提供するだけでなく、より迅速な市場参入と規制上の課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
M-Clarity Program
メルクの上流工程化学物質の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに従来の治療薬および新規治療薬を製造するための高品質原料を提供するだけでなく、より迅速な市場参入と規制上の課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
包装
製品は、次のパッケージサイズで入手できます。
RES20400 - A702X : 1 kg容器
RES20400 - A703X : 5 kg容器
RES20400 - A702X : 1 kg容器
RES20400 - A703X : 5 kg容器
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
RES20400-A702X:4548174004616
RES20400-A703X:4548174004623
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danyu Li et al.
British journal of pharmacology, 178(5), 1182-1199 (2021-01-16)
Acute kidney injury is a common clinical problem with no definitive or specific treatment. Therefore, the molecular mechanisms of acute kidney injury must be fully understood to develop novel treatments. Nuciferine, a major bioactive compound isolated from the lotus leaf
T Takahara et al.
Nihon rinsho. Japanese journal of clinical medicine, 56(11), 2865-2869 (1998-12-16)
The high signal intensity from the intestinal fluid usually deteriorates the projection images of MR cholangiopancreatography (MRCP) because it superimposes on the biliary tract. FerriSeltz (Otsuka pharmaceutical, Tokushima, Japan; a ferric ammonium citrate-based positive oral contrast agent) solution in a