Merck
12302
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) oxalate trihydrate
≥98%
別名:
Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
CAS番号:
分子量:
428.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98%
形状
solid
密度
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI Key
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ammonium ferric oxalate trihydrate decomposes completely at 275°C giving Fe2O3 and has been investigated by thermogravimetry and differential thermal analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
12302-1KG:4548173297309
12302-BULK:
12302-6X1KG:
12302-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physicochemical investigation of the decomposition products of ammonium metal carboxylates: ammonium ferric oxalate hydrate.
Hussein GAM, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 31, 157-167 (1995)