安全性情報
GF29864649
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm
別名:
FP341050
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 298-646-49
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.05 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
Jan Code
GF29864649-5EA:
GF29864649-1EA:
GF29864649-10EA:
GF29864649-2EA:
GF29864649-20EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)