Merck
H24402
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシシクロヘキサノンダイマー
97%
別名:
NSC 117392, アジポイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[HOC6H9(=O)]2
CAS番号:
分子量:
228.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
bp
83-86 °C/13 mmHg (lit.)
mp
100-107 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC12CCCCC1OC3(O)CCCCC3O2
InChI
1S/C12H20O4/c13-11-7-3-1-5-9(11)15-12(14)8-4-2-6-10(12)16-11/h9-10,13-14H,1-8H2
InChI Key
OLLWHBLCQGPTMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下に関与する反応物質です:
  • イノンおよびイノエートが生成される四塩化スズが媒介する断片化のための基質の合成
  • ジアミンとのタンデム酸化カップリング反応
  • エノラートの不斉アリル位アルキル化
  • ポリプロピオン酸系を得るための炭酸アリルのギ酸還元
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
H24402-BULK:
H24402-1G:
H24402-VAR:
H24402-5G:
H24402-25G:
H24402-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)