Merck
H59109
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシテトラヒドロフラン
ReagentPlus®, 98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
760 mmHg ( 181 °C)
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI Key
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H59109-5G:
H59109-VAR:
H59109-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)