Merck
296686
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-テトラヒドロ-3-フラノール
99%
別名:
(S)-(+)-3-ヒドロキシテトラヒドロフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
4652609
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +17.5°, c = 2.4 in methanol
光学純度
ee: 99% (GLC)
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2/t4-/m0/s1
InChI Key
XDPCNPCKDGQBAN-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
296686-1G:
296686-5G:
296686-BULK:
296686-VAR:
296686-250MG:
296686-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)