Merck
HAM203270
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1010 TLL-SAL, no needle, volume 10 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
NACRES:
NB.03
物質
Gastight syringe
特徴
autoclavable: no
model 1010 TLL-SAL, no needle
メーカー/製品名
Hamilton
パラメーター
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
200 psig pressure
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The SaltLine syringes are utilized in applications with high salt concentrations. They have the same PTFE Luer Lock termination but the plunger tip is made from Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene (UHMWPE). The UHMWPE plunger tip resists damage that can be caused when salt crystal precipitate from the salt solution over time.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)