Merck
I10406
Sigma-Aldrich
ヨードニトロテトラゾリウムクロリド
95%
別名:
2-(4-ヨードフェニル)-3-(4-ニトロフェニル)-5-フェニル-2H-テトラゾリウム クロリド, p-ヨードニトロテトラゾリウムバイオレット, INT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H13ClIN5O2
CAS番号:
分子量:
505.70
Beilstein:
4093224
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
不純物
<5% methyl alcohol
mp
240 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヨードニトロテトラゾリウムクロリド(INT)は、還元されて水不溶性の紫色の色素または指示薬であるヨードニトロテトラゾリウムホルマザンに変換されます。したがって、INTはさまざまなデヒドロゲナーゼの比色アッセイに使用できます。
様々な脱水素酵素の比色分析の電子受容体
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I10406-VAR:
I10406-5G:4548173996448
I10406-250MG:
I10406-25G:4548173996431
I10406-BULK:
I10406-1G:4548173996424
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The role of cysteine residues of spinach ferredoxin-NADP+ reductase as assessed by site-directed mutagenesis
Aliverti A, et al.
Biochemistry, 32(25), 6374-6380 (1993)
The measurement of electron transport system activity in river biofilms
Blenkinsopp SA and Lock MA
Water Research, 24(4), 441-445 (1990)
The role of glycerol in the nutrition of halophilic archaeal communities: a study of respiratory electron transport
Oren A
FEMS Microbiology Ecology, 16(4), 281-290 (1995)
E G Pearson
Journal of the American Veterinary Medical Association, 198(9), 1651-1654 (1991-05-01)
Of 41 equids referred to a veterinary teaching hospital in the Pacific northwest because of dyspnea and inspiratory noise, 3 ponies were diagnosed as having liver failure, most likely attributable to pyrrolizidine alkaloid toxicosis. Dyspnea appeared to be caused by
F Mermillod-Blondin et al.
Water research, 39(9), 1687-1698 (2005-05-19)
Biogeochemical processes mediated by microorganisms in river sediments (hyporheic sediments) play a key role in river metabolism. Because biogeochemical reactions in the hyporheic zone are often limited to the top few decimetres of sediments below the water-sediment interface, slow filtration