アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
mp
240 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 4 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)-[n+]2nc(nn2-c3ccc(I)cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H13IN5O2.ClH/c20-15-6-8-16(9-7-15)23-21-19(14-4-2-1-3-5-14)22-24(23)17-10-12-18(13-11-17)25(26)27;/h1-13H;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JORABGDXCIBAFL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I8377-25G:4548173991986
I8377-PM:
I8377-VAR:
I8377-5G:4548173991993
I8377-1G:4548173991962
I8377-250MG:4548173991979
I8377-100MG:
I8377-BULK:
I8377-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)