Merck
I2215
Sigma-Aldrich
5-インダノール
99%
別名:
5-ヒドロキシインダン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O
CAS番号:
分子量:
134.18
Beilstein:
1936314
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
bp
255 °C (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2CCCc2c1
InChI
1S/C9H10O/c10-9-5-4-7-2-1-3-8(7)6-9/h4-6,10H,1-3H2
InChI Key
PEHSSTUGJUBZBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I2215-100G:
I2215-BULK:
I2215-VAR:
I2215-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)