Merck
JKA0001
Sigma-Aldrich
Y-PEG40K
average MN 40,000, NHS, amine reactive
別名:
Y-PEG-NHS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
((CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2)(CH3(CH2CH2O)nCH2CO)NCH2COOC4H4O2N
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
Y-PEG40K-NHS, average Mn 40,000
フォーム
powder
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reactivity: amine reactive
ポリマー構造
shape: Y-shape
functionality: monofunctional
詳細
Y-shape PEG NHS from JenKem Technology is a Succinimidyl Carboxymethyl Ester with two PEG arms, reactive towards the amino group of lysine(s) on proteins or other biologics. Amine PEGylation with Y-shape PEG NHS can be completed in less than 1hr at pH 7-8. JenKem proprietary Y-shape PEGs are more selective, due to their sterically bulky structure.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA0001-1G:
JKA0001-BULK:
JKA0001-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.