Merck
JKA13003
Sigma-Aldrich
mPEG12-NH2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)11CH2CH2NH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
形状
liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
詳細
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA13003-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)