反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA13001-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック