Merck
JKA8004
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, hexaglycerol core, thiol reactive
別名:
8arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG10K-SH, hexaglycerol core, average Mn 10,000
形状
solid
分子量
average Mn 10,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8arm PEG Thiol. Crosslinks into hydrogels. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA8004-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nguyen, M.K., et al.
Biomaterials, 35(24) (2014)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.