Merck
L556
Sigma-Aldrich
ドデカン酸
98%
別名:
ABL, ラウリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COOH
CAS番号:
分子量:
200.32
Beilstein:
1099477
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
品質水準
アッセイ
98%
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ドデカン酸は、医薬品合成の出発物質または中間体として使用される飽和脂肪酸です。
アプリケーション
ドデカン酸は、シード媒介成長法によりMnFe2O4磁性ナノ粒子を合成するための試薬として使用されています。硫酸化ジルコニア触媒存在下で2-エチルヘキサノールでエステル化し、バイオディーゼルである2-エチルヘキサノールドデカノエートを形成できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
348.8 °F - closed cup
引火点(℃)
176 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L556-25G:
L556-3KG:
L556-BULK:
L556-1KG:
L556-10KG:
L556-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Solid Acid Catalysts for Biodiesel Production-Towards Sustainable Energy.
Kiss AA, et al.
advanced synthesis and catalysis, 348(1-2), 75-81 (2006)
Preparation of pyrenyl-based multifunctional nanocomposites for biomedical applications.
Lim EK and Chung BH
Nature Protocols, 11(2), 236-251 (2016)
Isaac Levy et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(11), 4106-4113 (2015-09-01)
Adults with hypoparathyroidism have significant rates of nephrocalcinosis and impaired renal function. Little is known about the impact of hypoparathyroidism treatment on renal function in children. To determine the prevalence and predictors for renal abnormalities (nephrocalcinosis and decreased estimated glomerular
M T Ryan et al.
Biochimica et biophysica acta, 427(1), 337-349 (1976-03-18)
Careful investigation of the influence of palmitic and lauric acid on the interaction of progesterone and testosterone with several batches of untreated and defatted bovine and human serum albumins have revealed that, by contrast with published data for studies with
Juliette Lambert et al.
Oncotarget, 5(15), 6280-6288 (2014-07-16)
We analysed the prognostic significance of minimal residual disease (MRD) level in adult patients with acute myeloid leukemia (AML) treated in the randomized gemtuzumab ozogamicin (GO) ALFA-0701 trial. Levels of WT1 and NPM1 gene transcripts were assessed using cDNA-based real-time