Merck
LS101-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NB.61
詳細
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
特徴
electrode large serpentine
BN/SiO2 coating
メーカー/製品名
LS101
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
電極サイズ
10 nm , chrome
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)