Merck
M15451
Sigma-Aldrich
5-メトキシ-2-メチルインドール
99%
別名:
NSC 63817
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H11NO
CAS番号:
分子量:
161.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
86-88 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(C)cc2c1
InChI
1S/C10H11NO/c1-7-5-8-6-9(12-2)3-4-10(8)11-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI Key
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
縮合反応によるインドリルキノキサリンの調製における反応剤
Irを触媒とした還元的アルキル化によるアルキルインドールの調製における反応剤
酢酸パラジウム触媒を用いたアリール化反応の反応剤
エナンチオ選択的Friedel-Craftsアルキル化反応の反応剤
立体選択的な[3+2]シクロペンタ環化による立体選択的合成における反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M15451-BULK:
M15451-1G:
M15451-VAR:
M15451-500G:
M15451-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rebecca R Helm et al.
PloS one, 12(12), e0188601-e0188601 (2017-12-28)
Many animals go through one or more metamorphoses during their lives, however, the molecular underpinnings of metamorphosis across diverse species are not well understood. Medusozoa (Cnidaria) is a clade of animals with complex life cycles, these life cycles can include
Luna Yamamori et al.
Zoological science, 34(3), 173-178 (2017-06-08)
Scyphozoa, Cubozoa and Hydrozoa are classes in the phylum Cnidaria that undergo metagenesis involving a dramatic morphological transition. In Scyphozoa and Cubozoa, when exposed to species- or strain-specific transition-inducing stimuli, asexually reproducing benthic polyps transform into sexually reproducing planktonic medusae.