アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5106 (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
InChI Key
NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
M31503-5G:4548173202556
M31503-25G:4548173202549
M31503-BULK:
M31503-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)