Merck
M49887
Sigma-Aldrich
1-メチルヒダントイン
97%
別名:
1-メチルイミダゾリジン-2,4-ジオン, NSC 80560, ジオキシ-クレアチニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O2
CAS番号:
分子量:
114.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
156-157 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N2O2/c1-6-2-3(7)5-4(6)8/h2H2,1H3,(H,5,7,8)
InChI Key
RHYBFKMFHLPQPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機触媒によるアルデヒド、アルキルビニルケトン、およびアミドの逐次的な三成分反応のための反応剤
以下の合成の反応物質です。
  • CYP 450阻害を低減させた、選択的アンジオテンシンII AT2レセプターアゴニスト
  • アロステリックグルコキナーゼ活性化物質
  • 増殖抑制作用を持つヒダントイン誘導体
  • チオヒダントイン
  • P2X7受容体アンタゴニスト
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M49887-BULK:
M49887-VAR:
M49887-100G:
M49887-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[1-Methylhydantoin, an unexpected metabolite of the intelligence-affecting substance dupracetam (author's transl)].
H D Dell et al.
Archiv der Pharmazie, 314(8), 697-702 (1981-08-01)
Hybrid biosensor for clinical and fermentation process control.
I Karube et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 434, 508-511 (1984-01-01)
K Ienaga et al.
Biochimica et biophysica acta, 967(3), 441-443 (1988-12-15)
The metabolic pathway of 1-methylhydantoin (2) via 5-hydroxy-1-methylhydantoin (3), methylparabanic acid (4) and N5-methyloxaluric acid (5) proved to be a major and general one in mammals. Hence the formation of (3), which has not been detected in normal tissue, is
Bo Yang et al.
Renal failure, 29(8), 1025-1029 (2007-12-11)
1-Methylhydantoin is produced by bacterial creatinine deaminase in the intestinal tract of uremic patients and retaken up into the body. The present study was designed to explore the toxic effect of 1-methylhydantoin on renal proximal tubular cells in vitro. HK-2
Biomolecular modules for creatinine determination.
A Warsinke et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 799, 541-544 (1996-10-12)