Merck
M59203
Sigma-Aldrich
ニコチン酸メチル
99%
別名:
ニコチン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7NO2
CAS番号:
分子量:
137.14
Beilstein:
113951
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder or crystals (possibly with chunks)
white to faint yellow
bp
204 °C (lit.)
mp
42-44 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
InChI Key
YNBADRVTZLEFNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチン酸メチル(またはニコチン酸メチルエステル)は、筋肉、腱および関節の疼痛緩和のため発赤薬として使用されます。また、香味剤として食品に使用されます。
アプリケーション
ニコチン酸メチルは、次の合成の前駆物質として使用できます。
  • 配位高分子鎖の誘導に用いる銀(i)錯体の調製に使用されるジ-3-ピリジルケトンリガンド。
  • 5-アリールニコチン酸、±-セスバニンおよび1,4-ジヒドロピリジン誘導体。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M59203-100G:
M59203-500G:
M59203-BULK:
M59203-VAR:
M59203-5G:
M59203-10KG:
M59203-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Helical and zigzag coordination polymeric chains derived from di-3-pyridyl ketone and silver (I) salts
Chen X-D and Mak Thomas CW
Journal of Molecular Structure, 743(1-3), 1-6 (2005)
A general synthesis of 5-arylnicotinates
Thompson WJ and Gaudino J
The Journal of Organic Chemistry, 49(26), 5237-5243 (1984)
Synthesis of 3, 5-diacyl-4-phenyl-1, 4-dihydropyridines
Bennasar M-L, et al.
Tetrahedron Letters, 39(50), 9275-9278 (1998)
Stability of methylnicotinate in aqueous solution as utilized in the'niacin patch test'
Ross BM and Katzman M
BMC Research Notes, 1(1), 89-89 (2008)
A facile synthesis of ? -sesbanine via γ-addition of ketene silyl acetal with quaternized methyl nicotinate
Wada M, et al.
Tetrahedron Letters, 26(27), 3267-3270 (1985)