Merck
N30307
Sigma-Aldrich
2-ノナノール
99%
別名:
ヘプチルメチルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
144.25
Beilstein:
1719466
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
193-194 °C (lit.)
mp
−36-−35 °C (lit.)
密度
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCC(C)O
InChI
1S/C9H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
NGDNVOAEIVQRFH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
N30307-1L:
N30307-VAR:
N30307-5G:
N30307-BULK:
N30307-10KG:
N30307-25G:
N30307-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Fabien Démares et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 124, 137-144 (2014-06-10)
Glutamate-gated chloride channels (GluCl) belong to the cys-loop ligand-gated ion channel superfamily and their expression had been described in several invertebrate nervous systems. In the honeybee, a unique gene amel_glucl encodes two alternatively spliced subunits, Amel_GluCl A and Amel_GluCl B.