Merck
P18004
Sigma-Aldrich
9-フェニルアントラセン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H14
CAS番号:
分子量:
254.33
Beilstein:
1910570
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder
bp
417 °C (lit.)
mp
153-155 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3cc4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
InChI Key
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P18004-5G:
P18004-BULK:
P18004-1G:
P18004-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John Prakash et al.
Scientific reports, 10(1), 8921-8921 (2020-06-04)
Qualitative and quantitative display of multiple fluorescent analytes is made simple and reliable in this micelle assisted methodology. The adopted method involves micelle assisted evincing of ppb level of PAHs in water; measurement of total fluorescence (white light excitation fluorescence
Tarun Sharma et al.
European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 45(2), 243-255 (2019-12-02)
Boswellic acids (BAs) include β-boswellic acid (BA), 3-acetyl-β-boswellic acid, 11-keto-β-boswellic acid, 3-acetyl-11-keto-β-boswellic acid, β-boswellic alcohol, and 3-acetyl-11-hydroxy-β-BA from Boswellia species, and are the main active ingredients of Boswellia serrata extracts (BSE). BSE have been used for the treatment of different