アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
InChI Key
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
P23806-VAR:
P23806-1G:4548173205816
P23806-BULK:
P23806-10G:4548173205809
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)