Merck
Q51545
Sigma-Aldrich
尿素-15N2
2 atom % 15N, 99% (CP)
別名:
15N 標識尿素, カルバミド-15N2, カルボニルジアミド-15N2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H215NCO15NH2
CAS番号:
分子量:
62.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
同位体純度
2 atom % 15N
アッセイ
99% (CP)
分子量
60.09 by atom % calculation (2 atom % 15N)
mp
132-135 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+2
SMILES記法
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
InChI Key
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
Q51545-VAR:
Q51545-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)