アッセイ
>95% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: Pegylations
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C80H159NO40/c1-80(2,3)121-79(84)81-5-7-86-9-11-88-13-15-90-17-19-92-21-23-94-25-27-96-29-31-98-33-35-100-37-39-102-41-43-104-45-47-106-49-51-108-53-55-110-57-59-112-61-63-114-65-67-116-69-71-118-73-75-120-77-76-119-74-72-117-70-68-115-66-64-113-62-60-1
特徴および利点
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD10902-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)