Merck
SIK7509-10
Sigma-Aldrich
11-(2-Bromoisobutyrate)-undecyl-1-phosphonic acid
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H30BrO5P
CAS番号:
分子量:
401.27
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
SMILES記法
BrC(C)(C(OCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O)=O)C
InChI
1S/C15H30BrO5P/c1-15(2,16)14(17)21-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-22(18,19)20/h3-13H2,1-2H3,(H2,18,19,20)
アプリケーション
This coupling agent is used to create polymerizable surfaces: Atom transfer radical polymerization (ATRP)
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7509-10-250MG:
SIK7509-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)