Merck
SIK7719-10
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,4-(dodecylphosphonic acid)triazolium bromide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H31BrN3O3P
CAS番号:
分子量:
412.30
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
Quaternary ammonium compounds (QACs) are low toxicity compounds that form effective protective layers against biodeterioration. They are widely known to be bioactive and have a high antimicrobial activity. They can be used to create positively charged surfaces with antimicrobial properties.
法的情報
Product of SiKEMIA
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7719-10-250MG:
SIK7719-10-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)