Merck
SYNA881420G
Synthware vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware A881420G, T-shape vacuum gas adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A881420G
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)