Merck
SYNF531250
Synthware single neck reaction flask with glass stopcock
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware F531250, Schlenk flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (with glass stopcock)
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F531250
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 2 mm glass stopcock. With spring retention device for smooth turning purpose.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)