ジョイント
joint: ST/NS14/10
メーカー/製品名
H101410
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE - faced silicone rubber septum. Replacement accessories available.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)