Merck
SYNS101504
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 15.2/30
別名:
Synthware S101504
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S101504
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)