Merck
SYNS391656
Synthware high vacuum double oblique glass stopcock
bore 4 mm, stem O.D. 10 mm, Plug Size: 16.2/56
別名:
Synthware S391656
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
S391656
4 mm
ステム外径
10 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware glass stopcock features solid glass plug. Barrel and plug are precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. With constant pressure retention spring and clip.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)