Merck
T27804
Sigma-Aldrich
4-(2-チエニル)酪酸
98%
別名:
2-チオフェン酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2S
CAS番号:
分子量:
170.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCc1cccs1
InChI
1S/C8H10O2S/c9-8(10)5-1-3-7-4-2-6-11-7/h2,4,6H,1,3,5H2,(H,9,10)
InChI Key
VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
T27804-10G:
T27804-500G:
T27804-BULK:
T27804-2.5G:
T27804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L H Lash et al.
Toxicology, 103(3), 167-175 (1995-12-10)
Relative cytotoxicity and mechanism of action of thiophenes were investigated in suspensions of freshly isolated renal proximal tubular (PT) and distal tubular (DT) cells using 4-(2-thienyl)butyric acid (TByA) as a model compound. TByA produced significantly greater time- and concentration-dependent cytotoxicity