由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; pineapple; rum
SMILES記法
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W243701-8KG:
W243701-BULK-K:
W243701-4KG:
W243701-20KG-K:
W243701-1KG:
W243701-SAMPLE-K:
W243701-900G:
W243701-VAR-K:
W243701-9KG-K:
W243701-1KG-K:
W243701-SAMPLE:
W243701-4KG-K:
W243701-9KG:
W243701-20KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック