Merck
W322120
Sigma-Aldrich
Phenethyl hexanoate
natural (US), ≥97%, FG
別名:
Phenethyl caproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
220.31
FEMA番号:
3221
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
09.261
NACRES:
NA.21
由来生物
botanical
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; woody; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
InChI Key
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Phenethyl hexanoate is an ester found naturally in red wine, stinkhorn mushrooms, fermented leaves of Cassia obtusifolia, etc. It is used commercially as a flavor ingredient.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W322120-1KG-K:4548173363028
W322120-VAR:
W322120-BULK-K:
W322120-VAR-K:
W322120-SAMPLE-K:
W322120-BULK:
W322120-100G-K:4548173363011
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Constituents of Kawal, fermented Cassia obtusifolia leaves, a traditional food from Chad.
Mbaiguinam M, et al.
African Journal of Biotechnology, 4(10) (2005)
Aroma recovery in wine dealcoholization by SCC distillation.
Belisario-Sanchez YY, et al.
Food and Bioprocess Technology, 5(6), 2529-2539 (2012)
Vapor pressures and vaporization enthalpies of a series of esters used in flavors by correlation gas chromatography.
Kozlovskiy, M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 86(10), 65-74 (2015)
Volatile compounds in stinkhorn (Phallus impudicus L. ex Pers.) at different stages of growth.
Pudil F, et al.
European Scientific Journal, 10(9) (2014)