Merck
W461216
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-2-hexenal
mixture of isomers, natural (US), ≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O
CAS番号:
分子量:
126.20
FEMA番号:
4612
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
green; spicy; woody; minty
グレード:
Halal
Kosher
natural (US)
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; spicy; woody; minty
SMILES記法
O=C\C(=C\CCC)\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h6-7H,3-5H2,1-2H3/b8-6+
InChI Key
PYLMCYQHBRSDND-SOFGYWHQSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.9 °F
引火点(℃)
154.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W461216-BULK-K:
W461216-1KG-K:
W461216-VAR-K:
W461216-SAMPLE-K:
W461216-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)