Merck
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
別名:
2-Hexylidenehexanal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O
CAS番号:
分子量:
182.30
FEMA番号:
4616
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
green; vegetable
グレード:
Halal
Kosher
natural (US)
由来生物:
botanical
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Halal
Kosher
natural (US)
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
InChI Key
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W461655-100G-K:4548173360744
W461655-VAR:
W461655-1KG-K:4548173360751
W461655-BULK-K:
W461655-BULK:
W461655-SAMPLE-K:
W461655-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)