About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
honey; floral; waxy; sweet
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C14H20O2/c1-2-3-5-10-14(15)16-12-11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9H,2-3,5,10-12H2,1H3
InChI Key
BUYNWUMUDHPPDS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W322105-SAMPLE-K:
W322105-1KG:
W322105-10KG-K:4548173976020
W322105-VAR-K:
W322105-10KG:
W322105-100G:
W322105-1KG-K:4548173976037
W322105-SAMPLE:
W322105-BULK-K:
W322105-100G-K:4548173976013