Merck
W479010
Sigma-Aldrich
Ethyl bicyclo[2.2.1]hept-2-ene-5-carboxylate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O2
CAS番号:
分子量:
166.22
FEMA番号:
4790
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
green; melon; fruity
グレード:
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; melon; fruity
SMILES記法
O(CC)C(=O)C1C2CC(C1)C=C2
InChI
1S/C10H14O2/c1-2-12-10(11)9-6-7-3-4-8(9)5-7/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
FCCGTJAGEHZPBF-UHFFFAOYSA-N
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
W479010-SAMPLE-K:
W479010-BULK-K:
W479010-100G-K:
W479010-BULK:
W479010-1KG-K:
W479010-VAR:
W479010-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)