グレード
FG
Fragrance grade
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
≥98%
自己発火温度
515 °F
expl. lim.
8.14 %
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
密度
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
InChI Key
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
189.1 °F - closed cup
引火点(℃)
87.3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W280615-SAMPLE:
W280615-25G:4548173973289
W280615-1KG:4548173973272
W280615-4KG:
W280615-BULK:
W280615-100G:4548173973265
W280615-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)