About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NS2
CAS番号:
分子量:
205.38
FEMA番号:
4748
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
15.054
NACRES:
NA.21
官能:
fatty; meaty; brown; roasted; sulfurous
グレード:
FG
Halal
Kosher
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
≥95%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; meaty; brown; roasted; sulfurous
SMILES記法
S1C(SC(NC1CC)CC)CC
InChI
1S/C9H19NS2/c1-4-7-10-8(5-2)12-9(6-3)11-7/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
AANIECMHWBXFCP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
W474815-BULK-K:
W474815-VAR:
W474815-100G-K:
W474815-VAR-K:
W474815-BULK:
W474815-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)