W329355
α-Angelicaラクトン
natural (US), ≥90%, sum of isomers
別名:
4-ヒドロキシ-3-ペンテン酸γ-ラクトン, 5-メチル-2(3H)-フラノン
About This Item
Halal
Kosher
natural (US)
おすすめの製品
由来生物
botanical
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥90%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
55-56 °C/12 mmHg (lit.)
mp
13-17 °C (lit.)
密度
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
nutty; sweet; tobacco
SMILES記法
CC1=CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
InChI Key
QOTQFLOTGBBMEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W329355-VAR-K:
W329355-BULK-K:
W329355-100G-K:
W329355-500G-K:
W329355-SAMPLE-K:
資料
Recent regulatory changes in the US and EU have put the focus on fragrance safety and ingredient transparency, including the MoCRA, to be implemented within the next two years. Manufacturers and suppliers must comply with these changes to ensure they are meeting consumer demand and industry expectations for safety.