Merck
W284009
Sigma-Aldrich
ω-ペンタデカラクトン
≥98%, FG
別名:
ペンタデカノリド, ペンタリド, 1-オキサ-2-シクロヘキサデカノン, 15-ヒドロキシペンタデカン酸ラクトン, 15-ペンタデカノリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O2
CAS番号:
分子量:
240.38
FEMA番号:
2840
Beilstein:
143710
EC Number:
欧州評議会番号:
181
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.004
NACRES:
NA.21
官能:
animal; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
34-38 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
animal; sweet
SMILES記法
O=C1CCCCCCCCCCCCCCO1
InChI
1S/C15H28O2/c16-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-17-15/h1-14H2
InChI Key
FKUPPRZPSYCDRS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ω-Pentadecalactone is a macrocyclic lactone that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient due to its musk flavor/odor. It occurs naturally in angelica root oil.
アプリケーション
  • Simple magnesium alkoxides: synthesis, molecular structure, and catalytic behaviour in the ring-opening polymerization of lactide and macrolactones and in the copolymerization of maleic anhydride and propylene oxide.: Examines the catalytic uses of ψ-pentadecalactone in polymer synthesis, highlighting its effectiveness in enhancing polymer properties and industrial applications (Wannipurage et al., 2023).
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
320.0 °F - closed cup
引火点(℃)
160 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
W284009-5KG:
W284009-BULK-K:
W284009-1KG:
W284009-SAMPLE:
W284009-1KG-K:4548173973463
W284009-VAR-K:
W284009-100G-K:4548173973456
W284009-5KG-K:4548173973470
W284009-SAMPLE-K:
W284009-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
GRAS flavor chemicals-detection thresholds.
Leffingwell JC & Leffingwell, D.
Perfumer & Flavorist, 16(1), 1-19 (1991)
Polyesters from Macrolactones Using Commercial Lipase NS 88011 and Novozym 435 as Biocatalysts.
Polloni AE, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 1-14 (2017)
Fragrance material review on ?-pentadecalactone.
McGinty D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 49, S193-S201 (2011)