Merck
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
別名:
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O2
CAS番号:
分子量:
174.20
FEMA番号:
2952
EC Number:
欧州評議会番号:
494
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
10.005
NACRES:
NA.21
官能:
spicy; herbaceous; warm
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
5 °C (lit.)
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
propylidene phthalide
官能
spicy; herbaceous; warm
SMILES記法
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
InChI Key
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W295205-1KG:
W295205-BULK-K:
W295205-VAR-K:
W295205-SAMPLE-K:
W295205-SAMPLE:
W295205-25KG-K:
W295205-5KG-K:4548173974477
W295205-5KG:
W295205-1KG-K:4548173974460
W295205-100G-K:4548173974453
W295205-100G:
W295205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)